Learn More
Invitrogen™ Anza™ 17 KpnI
Artikelnummer. p-6543153
Click to view available options
Menge:
15.000 E
3000 E
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15525700
Marke: Invitrogen™ IVGN0176
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 300 µl Anza 17 KpnI
1 ml Anza Puffer (10x)
1 ml Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Kpn I
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 3000 E
Produkttyp Restriktionsenzymklonsystem
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza