Learn More
Invitrogen™ Anza™ 27 PvuI
Artikelnummer. 15581553
Click to view available options
Menge:
400 Einheiten
Packungsgröße:
400 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15581553
Marke: Invitrogen™ IVGN0274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 40 µl Anza 27 PvuI
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Pvu I
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 400 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzymklonsystem
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza