missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Anza™ 30 Bsu15I
Click to view available options
Menge:
1500 Einheiten
Packungsgröße:
1500 Einheiten
Beschreibung
Beinhaltet
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
- Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
- Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
- Vollständiger Verdau in 15 min
- Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 75 µl Anza 30 Bsu15I 500 µl Anza Puffer (10x) 500 µl Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, Dam-Methylierung, und für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung, und für Dcm-Methylierung |
| Enzym | Bsu15I |
| Kompatibler Puffer | Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 1500 Einheiten |
| Produkttyp | Restriktionsenzymklonsystem |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur