missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 52 PvuII

Artikelnummer. 15661922
Click to view available options
Menge:
4000 Stück
Packungsgröße:
4000 Einheiten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15661922

Marke: Invitrogen™ IVGN0526

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer

Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.

Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität

Zertifizierungen

CoA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 800 µl Anza 52 PvuII
2 ml Anza Puffer (10x)
2 ml Anza Rot-Puffer (10x)

Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Pvu II
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 4000 Stück
Produkttyp Restriktionsenzymklonsystem
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt