missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 83 Eco81I

Artikelnummer. 15621952
Click to view available options
Menge:
800 Einheiten
Packungsgröße:
800 Einheiten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15621952

Marke: Invitrogen™ IVGN0836

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer

Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.

Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität

Zertifizierungen

CoA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 80 µl Anza 83 Eco81I
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Rot-Puffer (10x)

Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Eco81I
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 800 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzymklonsystem
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt