Learn More
AP-III-a4 hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AP-III-a4 hydrochloride |
| CAS | 2070014-95-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C31H44ClFN8O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | ENOblock hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 53 mg/mL (83.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | FC1=CC=C(CNC2=NC(NCC3CCCCC3)=NC(NC4=CC=C(CC(NCCOCCOCCN)=O)C=C4)=N2)C=C1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 631.18 |
| Mehr anzeigen |