Learn More
APD597, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16469197 5 mg 5 Milligramm
16442727 50 mg 50 Milligramm
16426638 10 mg -
16416816 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16469197 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15566
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material APD597
CAS 897732-93-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29N5O6S
Menge 5 mg
Synonym JNJ-38431055
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 19 mg/mL (39.62 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C(OC)C(NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)N=C3C)=NC=N2
Molekulargewicht (g/mol) 479.55
Formelmasse 479.55
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism