Learn More
Apigenin-7-glucuronide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451638 5 mg 5 Milligramm
16419228 10 mg 10 Milligramm
16403926 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16451638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1454
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Apigenin-7-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 12.87, 22.39, 17.52, 0.27 μM for MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Apigenin-7-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 12.87, 22.39, 17.52, 0.27 μM for MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin-7-glucuronide
CAS 29741-09-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H18O11
Menge 5 mg
Synonym Apigenin 7-O-glucuronide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (560.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(O)=C3C(C=C(C4=CC=C(O)C=C4)OC3=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 446.36
Formelmasse 446.36
Reinheit (%) 98.59%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease