Learn More
β-Apo-13-carotenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16494736 100 mg -
16480047 50 mg -
16443658 10 mg 10 Milligramm
16406397 5 mg -
16400959 1 mg 1 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16494736
Marke: Medchem Express HY101953
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Apo-13-carotenone
Physikalische Form Oil
CAS 17974-57-1
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H26O
Synonym D'Orenone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 110 mg/mL (425.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Formelmasse 258.4
Reinheit (%) 96.5%
Güte Research