Learn More
BD Biosciences™ APO-BRDU™ Kit (RUO)
Artikelnummer. 15828688 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15828688 60 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15828688 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 556405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zweifarbiges Färbeverfahren zur Kennzeichnung von DNA-Brüchen und zellulärer Gesamt-DNA zur Erkennung apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie.
  • Zweifarbiges Färbeverfahren zur Kennzeichnung von DNA-Brüchen und zellulärer Gesamt-DNA zur Erkennung apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie.
  • Für die Verarbeitung von 60 Zellsuspensionen stehen ausreichend Reagenzien zur Verfügung.
  • Das Kit enthält 5 ml positive und 5 ml negative Kontrollzellsuspensionen, ca. 1 x 10< sup>6</sup>-Zellen pro ml in 70 % (v/v) Ethanol.
  • Die Kontrollzellen stammen aus einer menschlichen Lymphom-Zelllinie und wurden wie im Fixierprotokoll beschrieben fixiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 60 Tests
Menge 60 Tests
Lagerungspuffer 0,05 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung Ein Set/zwei Teile: Teil A – 0,30 ml Flasche FITC-Labeled Anti-BrdU mAb, 30 ml Flasche PI/RNase Staining Buffer, 0,6 ml Fläschchen Reaction Buffer, 126 ml Flasche Spülpuffer, 120 ml Flasche Wash Buffer. Teil B – 0,48 ml Flasche Br-dUTP, 5 ml Flasche Negative Control Cells, 5 ml Flasche Positive Control Cells, 0,045 ml Flasche TdT Enzyme. Teil A (Comp. Nr. 51-6576AK) wird bei Umgebungstemperatur geliefert und sollte bei Ankunft bei 4 °C gelagert werden. Teil B (Komp.-Nr. 51-6576BK) wird bei -80 °C auf Trockeneis geliefert und sollte bei Ankunft bei -20 °C gelagert werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von DNA-Brüchen und zelluläre Gesamt-DNA zur Erkennung apoptotische Zellen mittels Durchflusszytometrie
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • APO-BRDU Kit
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid