Learn More
Molecular Probes™ APO BrdU (TUNEL) Kit
Beschreibung
Das ApoTarget™ APO-BRDU-Kit ist ein zweifarbiges Färbeverfahren zur Kennzeichnung von DNA-Brüchen und zellulärer Gesamt-DNA zur Erkennung apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 60 Tests |
| Format | Röhrchen |
| Produkttyp | Apo-BRDU Tunel-Kit |
| Inhalt und Lagerung | Enthält vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und vollständiges Protokoll |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 488 |
| Anregung/Emission | FITC: 490/525 PI: 535/617 |
| Anzahl Reaktionen | 60 |
| Farbe | Grün, rot |
| Produktlinie | ApoTarget |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Mehr anzeigen |