Learn More
Apolipoprotein E/ApoE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.50 € - 514.50 €
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein E/ApoE
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18666866
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-41216-0.025mg
0.025 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
189.00 €
178.50 € / 0.03 Milligramm
Sparen 10.50 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18110629
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-41216
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
544.00 €
514.50 € / 0.10 Milligramm
Sparen 29.50 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Apolipoprotein E/ApoE
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
APOE
IgG
Affinity Purified
1 mg/mL
Polyclonal
Rabbit
Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Cognition and Behavior, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
PBS with 0.02% Sodium Azide
348
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human APO-E. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of APO-E. Amino Acid Squence: ARMEEMGSRTRDRLDEVKE
Primary
34 kDa