Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
61.75 € - 5110.00 €
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Produktlinie | MicroAmp™ |
Farbe | Optisch, Diverse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15283005
|
Applied Biosystems™
4483355 |
5 |
61.75 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15293005
|
Applied Biosystems™
4483356 |
500 |
5110.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNAse, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Optisch, Diverse | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylen | |
96 | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
MicroAmp™ | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml |