Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 48-Well Tray
Entwickelt für eine effiziente Probenverarbeitung
Marke: Applied Biosystems™ 4375282
82.18 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beinhaltet: 10 MicroAmp™ Fast 48-Well-Tabletts
Beschreibung
Speziell für den sicheren Halt von MicroAmp™ Fast Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappe (0,1 ml) oder MicroAmp™ Fast 8-Tube-Strips (0,1 ml) entwickelt, ist für eine effizientere Probenverarbeitung auf dem Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR-System erforderlich.
- Hergestellt mit hoher Spezifität zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Produkts
- Ermöglicht die Organisation von Röhrchen während des Hinzufügens von Proben und Gemisch
- Das handliche Tablett verringert Verschüttungen und Verwechslungen von Röhrchen durch Sichern und Bestellen von Röhrchen auf dem Labortisch
- Wenn die Proben fertig sind, stellen Sie einfach das Röhrchen-Tablett direkt auf den Block des StepOne™ Echtzeit-PCR-Systems
- Das Tablett verhindert das lästige Umfüllen von Röhrchen und bietet auch einen für das Thermocycling erforderlichen thermischen Kontakt
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
10 Tabletts | |
48-Well-Tablett | |
48 | |
48-Well-Platten |
Enthält 10 MicroAmp™ Fast 48-Well-Tabletts. Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp™ | |
StepOne™ | |
PCR | |
Raumtemperatur |