Learn More
Aprocitentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499437 5 mg 5 Milligramm
16466908 10 mg 10 Milligramm
16462967 50 mg 50 Milligramm
16436986 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499437 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15895
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aprocitentan
CAS 1103522-45-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14Br2N6O4S
Menge 5 mg
Synonym ACT-132577
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 46 mg/mL (84.22 mM)
SMILES O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 546.19
Formelmasse 546.19
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation