missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APY0201, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487026

Marke: Medchem Express HY15982

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.

APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material APY0201
Physikalische Form Solid
CAS 1232221-74-7
Farbe Earth Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H23N7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.65 mM)
SMILES CC1=CC(/C=N/NC2=NC3=CC(C4=CC=NC=C4)=NN3C(N5CCOCC5)=C2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 413.48
Formelmasse 413.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt