Learn More
APY0201, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496948 10 mg -
16487026 100 mg -
16473007 50 mg -
16439497 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16496948
Marke: Medchem Express HY15982
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.
APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material APY0201
Physikalische Form Solid
CAS 1232221-74-7
Farbe Earth Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H23N7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.65 mM)
SMILES CC1=CC(/C=N/NC2=NC3=CC(C4=CC=NC=C4)=NN3C(N5CCOCC5)=C2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 413.48
Formelmasse 413.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research