Learn More
Apyramide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452328 5 mg
16420656 20 mg
16400139 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16452328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00046
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.
Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apyramide
CAS 68483-33-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23ClN2O5
Menge 5 mg
SMILES O=C(OC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)CC2=C(C)N(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C4=C2C=C(OC)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 490.93
Formelmasse 490.93
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation