Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flüssigreagenzien, Verdau- und Reaktionsröhrchen können Sie kolorimetrische Tests einschließlich Fluorid, CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ CODH150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Veränderungen des Nährstoffgehalts können das empfindliche Gleichgewicht von Ökosystemen stören und das Trinkwasser verschmutzen. Mit Röhrchentests lassen sich die Konzentrationen von Spezies in Proben leicht bestimmen.
Spezifikation
AQUAfast Verdauungsröhrchen, Bereich: 0 bis 15000 mg/l O2, CSB, High Range | |
150 COD-Aufschlussröhrchen, Hochbereich | |
Dichromat/H2SO4 |
Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast | |
0 bis 15000 mg/l O2 | |
COD Oberer Bereich |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.