Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Complete 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
Marke:  Fisher Chemical K/2000/17
220.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 111-90-0 Netto-Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10676262
  • 389.00 € / 2.50 Liter
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
  • Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
  • Wasseräquivalent: 5,0mg H2O/ml
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
  • Pyridinfrei
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Pyridine free
Karl Fischer Reagent
5.2mg of water/mL min.
Flüssig
2.5 L
Aqualine™ Complete 5
111-90-0,288-32-4,7446-09-5,7553-09-5
Bernsteinfarbene Glasflasche
81734
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation