Learn More
AR 231453, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16449197 5 mg 5 Milligramm
16406638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16449197 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15564
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AR 231453
CAS 733750-99-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24FN7O5S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=NOC(C2CCN(C3=NC=NC(NC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)=C3[N+]([O-])=O)CC2)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 505.52
Formelmasse 505.52
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism