missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR-9281, MedChemExpress

Artikelnummer. 16427137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16427137 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16427137 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111151

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.

AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AR-9281
CAS 913548-29-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29N3O2
Menge 5 mg
Synonym APAU
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (78.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1(C2)CC3CC2CC(C3)C1)NC4CCN(C(C)=O)CC4
Molekulargewicht (g/mol) 319.44
Formelmasse 319.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.