Learn More
Arachidic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW004260
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidic acid
CAS 506-30-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H40O2
Menge 100 mg
Synonym Icosanoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 312.53
Formelmasse 312.53
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism