Learn More
Arachidonic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16424318 10 mg 10 Milligramm
16417037 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16424318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109590
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidonic acid
Physikalische Form Liquid
CAS 506-32-1
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Immunocytophyt
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (328.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.22 mM)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 304.47
Formelmasse 304.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research