Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Artikelnummer. 16428966
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16428966 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428966 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0035
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 372.41 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.46%
Löslichkeit DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Synonym (-)-Arctigenin
Ziel MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Menge 100 mg