Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Artikelnummer. 16498828
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498828 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0035
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 372.41 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.46%
Löslichkeit DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Synonym (-)-Arctigenin
Ziel MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis