missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ARFRP1 Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003215 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 10139 |
Molekulargewicht | 47.74 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16154552
|
Abnova™
H00010139-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164552
|
Abnova™
H00010139-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
NP_003215 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
47.74 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
ARL18/ARP/Arp1 | |
ARFRP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10139 | |
ARFRP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARFRP1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |