missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (ARG1/7514R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20571-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal antibody specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Arginase 1/ARG1/liver Arginase | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase | |
| Recombinant human Arginase 1/ARG1/liver Arginase protein fragment (aa300-400) (Exact sequence is proprietary) | |
| 20 μg | |
| Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction | |
| 383 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ARG1/7514R | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur