missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (ARG1/7514R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00 € - 530.00 €
Spezifikation
| Antigen | Arginase 1/ARG1/liver Arginase |
|---|---|
| Klon | ARG1/7514R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18650644
|
Novus Biologicals
NBP3-20571-20ug |
20 μg |
286.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18639504
|
Novus Biologicals
NBP3-20571-100ug |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal antibody specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Arginase 1/ARG1/liver Arginase | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 383 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| ARG1/7514R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase | |
| Recombinant human Arginase 1/ARG1/liver Arginase protein fragment (aa300-400) (Exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts