missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARHGEF16 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | ARHGEF16 |
|---|---|
| Klon | 1D8E3 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233216
|
Proteintech
67975-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30233840
|
Proteintech
67975-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The ARHGEF16 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ARHGEF16. This antibody recognizes human antigen. The ARHGEF16 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Spezifikation
| ARHGEF16 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 27237 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1D8E3 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| GEF16; NBR | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.