Learn More
ARHGEF16 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67975-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30233216
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ARHGEF16 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ARHGEF16. This antibody recognizes human antigen. The ARHGEF16 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ARHGEF16
Monoclonal
1000 μg/mL
GEF16; NBR
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
80 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1D8E3
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
27237
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b