Learn More
ARQ 531, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495446 100 mg -
16457317 5 mg 5 Milligramm
16443156 25 mg -
16404608 10 mg 10 Milligramm
16400907 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495446 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
Specifications
Chemischer Name oder Material ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H23ClN4O4
Menge 100 mg
Synonym MK-1026
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
SMILES O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Molekulargewicht (g/mol) 478.93
Formelmasse 478.93
Reinheit (%) 98.52%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease