missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARS-1323, MedChemExpress

Artikelnummer. 16422628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16422628 5 mg 5 Milligramm
16434086 25 mg 25 Milligramm
16410429 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16422628 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00416

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.

ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ARS-1323
CAS 1698024-73-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17ClF2N4O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (232.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)N1CCN(C2=NC=NC3=C2C=C(Cl)C(C4=C(O)C=CC=C4F)=C3F)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 430.84
Formelmasse 430.84
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.