Learn More
Arsen(II)-sulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049647
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11323337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017284.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12044-79-0
Summenformel AsH3S
Molekulargewicht (g/mol) 110.01
MDL-Nummer MFCD00049841
InChI-Schlüssel BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC-Name arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Spezifikation
Siedepunkt 565°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(II) sulfide
Schmelzpunkt ∼307°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formelmasse 213.97
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.5 g/mL