Learn More
Arsen(III)-oxid, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824615
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11363938 10 g 10 Gramm
11343938 50 g 50 Gramm
11353938 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11363938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040370.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-53-3
Summenformel As2O3
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
MDL-Nummer MFCD00003433
InChI-Schlüssel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spezifikation
Siedepunkt 465°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) oxide
Schmelzpunkt 312.3°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water.
Formelmasse 197.84
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.74