Learn More
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Artikelnummer. 15633270 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
Packungsgröße:
125 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633270 125 g 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15633270 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 311383125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Menge 125 g
Summenformel As2O3
MDL-Nummer MFCD00003433
UN-Nummer 1561
Löslichkeitsinformationen Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
InChI-Schlüssel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As]O[As]=O
IUPAC-Name diarsorosooxidane
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
Formelmasse 197.84g/mol
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤0.02%