Learn More
Arsen(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389508 5 g 5 Gramm
11379508 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11389508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043340.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
For vacuum deposition.Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-33-9
Summenformel As2S3
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00003435
InChI-Schlüssel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spezifikation
Siedepunkt 707°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) sulfide
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Verschmolzene Stücke
Menge 5 g
Geruch Like rotten eggs
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Dichte 3.43 g/cm3
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.03