Learn More
Arsenoxid (As2O3), TRC
Artikelnummer. 30335353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335353 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA77413025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic trioxide
CAS 1327-53-3
Menge 25 g
Summenformel As2 O3
Synonym Arsenious trioxide, Arsenous trioxide
InChI-Formel InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4
SMILES O=[As]O[As]=O
IUPAC-Name Arsen(3+); Sauerstoff(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
Formelmasse 197.8279