Learn More
Arsen, polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376698 25 g 25 Gramm
11336698 1 g 1 Gramm
11356698 10 g 10 Gramm
11366698 100 g 100 Gramm
11346698 1 kg 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013375.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
Farbe Grau
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray lump
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)