Learn More
Arsen, polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4824614
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11336698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013375.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
Farbe Grau
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll)
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Geruch Odorless
Aussehen Gray lump