missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arsenlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arsen |
Konzentration | 10 mg/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'