Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
146.00 € - 159.00 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Natürlich |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Nachfüllpackung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12964037
|
Thermo Scientific™
2739-05-RI |
300 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 300 μl | Orange |
151.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12924037
|
Thermo Scientific™
2749-05-RI |
20 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 20 μl | Rot |
146.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12944037
|
Thermo Scientific™
2769-05-RI |
200 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 200 μl | Grün |
146.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12984037
|
Thermo Scientific™
2779-05-RI |
1000 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 1000 μl | Blau |
150.00 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12914047
|
Thermo Scientific™
2789-05-RI |
1200 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 1200 μl | Gelb |
159.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Nachladeeinsätze sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und den nötigen Lagerraum reduziert – kompatibel mit leeren ART SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
mit Filter | |
Natürlich | |
Nachfüllpackung | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
steril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |