Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 2279IW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.07100kg
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe für eine Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gelbeladung zum Einfüllen von Acrylamid- oder Agarose-Gelen
Breite Genomöffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen bieten präzises und konsistentes Pipettieren mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
Spezifikation
1000 μ l | |
ART 1000 | |
7.9 cm | |
Einzeln verpackt | |
ART™ |
Steril | |
3.13 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Ergonomie | |
Steril und PCR-fähig |