Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere, 200 XLG
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 2160G
141.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg
Beschreibung
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Eigenschaften:
- Sterile Spitzen sind frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
- Erhältlich im Gestell, mit 96 Spitzen pro Tablett (8 Tabletts pro Packung)
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
- Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen
- Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
- Universelle Passform
Spezifikation
ART XLG, gefiltert, steril, | |
Gefiltert | |
ART XLG | |
9.12 cm | |
Gestell | |
Universal-Pipette | |
Sterile & PCR Ready |
200 μl | |
Steril | |
3.59 Zoll | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Extra lang, Genomisch/mit weiter Öffnung | |
ART |