Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Filterlose Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen behalten die hohe Qualität, die Sie von ART™-Spitzen erwarten, sind aber für Anwendungen, bei denen die Kontamination keine Rolle spielt, gedacht.
47.70 € - 84.30 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Ja |
Format | Im Gestell montiert, abziehbarer Deckel |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10634361
|
Thermo Scientific™
3511 |
ART Pipettenspitzen ohne Filter, extralang, steril | 10 μl | MicroPoint, extralang |
84.30 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10429282
|
Thermo Scientific™
3512 |
ART Pipettenspitzen ohne Filter, extralang, nicht steril | 10 μl | Universelle Passform |
54.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10191001
|
Thermo Scientific™
3521 |
ART 20, filterlos, steril | 20 μl | MicroPoint |
66.65 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10098900
|
Thermo Scientific™
3522 |
ART 20, filterlos, nicht steril | 20 μl | MicroPoint |
47.70 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10242621
|
Thermo Scientific™
3551 |
ART, filterlos, steril. Gestell mit abnehmbarem Deckel | 200 μl | Universelle Passform |
56.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10624881
|
Thermo Scientific™
3582 |
ART gepolstertes, ergonomisches Gestell mit abnehmbarem Deckel | 1000 μl | Universelle Passform |
49.20 €
800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™ Barrierespitzen erwarten, sind aber für nicht kritische Anwendungen konzipiert, bei denen Kontaminationen kein Problem darstellt. Die ART™ Spitzen haben eine universelle Passform mit Friktions-Fit-Design und passen für die meisten Pipettenmarken.
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™-Barrierespitzen gewohnt sind
- Filterlose Spitzen
- ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
- Gestelle mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
Spezifikation
Ungefiltert | |
Ja | |
Ja | |
ART™ |
Durchsichtig | |
Im Gestell montiert, abziehbarer Deckel | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |