Learn More
Artefenomel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453207
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16453207 50 mg 50 Milligramm
16437176 100 mg 100 Milligramm
16429717 5 mg 5 Milligramm
16427188 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16762
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Artefenomel
Physikalische Form Solid
CAS 1029939-86-3
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H39NO5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym OZ439
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.2 mg/mL (8.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]1(C[C@H](C2)C3)C4([C@@]3([H])C[C@H]2C1)O[C@]5(OO4)CC[C@H](CC5)C6=CC=C(C=C6)OCCN7CCOCC7
Molekulargewicht (g/mol) 469.61
Formelmasse 469.61
Reinheit (%) 98.16%
Güte Research