Learn More
Artemether, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16452376 500 mg 500 Milligramm
16419076 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Artemether
Physikalische Form Solid
CAS 71963-77-4
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H26O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Molekulargewicht (g/mol) 298.37
Formelmasse 298.37
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research