Learn More
Artemotil, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Artemotil (β-Arteether) has antimalarial activity for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria with an IC50 of 1.61 nM. Artemotil also has central nervous system (CNS) neurotoxicity and anorectic toxicity in rats, dogs and monkeys.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Artemotil |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 75887-54-6 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H28O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | β-Arteether (+)-Arteether Arteether |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (160.05 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.