missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Artesunate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16479026 100 mg 100 Milligramm
16434787 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16479026

Marke: Medchem Express HYN0193

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).

Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Artesunate
CAS 88495-63-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H28O8
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (216.77 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 20 mg/mL (52.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 384.42
Formelmasse 384.42
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.