Learn More
Artesunate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16479026 100 mg 100 Milligramm
16434787 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16479026
Marke: Medchem Express HYN0193
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Artesunate
CAS 88495-63-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H28O8
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (216.77 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 20 mg/mL (52.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 384.42
Formelmasse 384.42
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease